4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46670-1G OR46670-250MG OR46670-500MG
APOSOR46670-1GEA 3460 DKK
APOSOR46670-1G APOSOR46670-250MG APOSOR46670-500MG
4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₃Cl₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08448240
CAS-nummer: 162848-18-2