Benzyltriethylammonium chlorid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4667-500G OR4667-5KG OR4667-1KG
APOSOR4667-500GEA 186 DKK
APOSOR4667-500G APOSOR4667-5KG APOSOR4667-1KG
Benzyltriethylammonium chlorid 99%
Benzyltriethylammonium chlorid
Formel: C₁₃H₂₂ClN
Kogepunkt: 444,8 °C
Smeltepunkt: 185…192 °C (dec.)
Flammepunkt: >275 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011824
CAS-nummer: 56-37-1
EINECS: 200-270-1