1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46659-1G OR46659-50MG OR46659-100MG OR46659-250MG OR46659-500MG OR46659-2.5G
APOSOR46659-1GEA 2460 DKK
APOSOR46659-1G APOSOR46659-50MG APOSOR46659-100MG APOSOR46659-250MG APOSOR46659-500MG APOSOR46659-2.5G
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-4-carboxylic acid
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molekylvægt: 177.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834787
CAS-nummer: 13337-69-4