3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46653-1G OR46653-250MG OR46653-500MG
APOSOR46653-1GEA 3250 DKK
APOSOR46653-1G APOSOR46653-250MG APOSOR46653-500MG
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₃
Molekylvægt: 251.47 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00985201
CAS-nummer: 4068-58-0