4-(4-Oxocyclohexyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46649-1G OR46649-50MG OR46649-250MG OR46649-500MG
APOSOR46649-1GEA 0 DKK
APOSOR46649-1G APOSOR46649-50MG APOSOR46649-250MG APOSOR46649-500MG
4-(4-Oxocyclohexyl)benzoic acid
4-(4-Oxocyclohexyl)benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13195602
CAS-nummer: 137465-01-1