2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I) 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4664-100G OR4664-25G OR4664-500G
APOSOR4664-100GEA 676 DKK
APOSOR4664-100G APOSOR4664-25G APOSOR4664-500G
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I) 98%
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I)
Formel: C₁₂H₁₂N₂S₂
Smeltepunkt: 91…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007703
CAS-nummer: 1141-88-4
EINECS: 214-529-1