6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-6-chloro-3,5-dibromobenzoic acid
OR4663-1G OR4663-5G
APOSOR4663-1GEA 523 DKK
APOSOR4663-1G APOSOR4663-5G
6-Chloro-3,5-dibromoanthranilic acid 98%
6-Chlor-3,5-dibromanthranilsyre
Formel: C₇H₄Br₂ClNO₂
Smeltepunkt: 212…215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 143769-25-9