5-Chloro-1H-benzimidazol-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46629-1G OR46629-50MG OR46629-250MG OR46629-500MG
APOSOR46629-1GEA 3900 DKK
APOSOR46629-1G APOSOR46629-50MG APOSOR46629-250MG APOSOR46629-500MG
5-Chloro-1H-benzimidazol-2-amine
5-Chloro-1H-benzimidazol-2-amine
Formel: C₇H₆ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00749332
CAS-nummer: 5418-93-9