N-Methoxy-N-methylacetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46610-100G OR46610-25G OR46610-5G
APOSOR46610-100GEA 985 DKK
APOSOR46610-100G APOSOR46610-25G APOSOR46610-5G
N-Methoxy-N-methylacetamide
N-Methoxy-N-methylacetamide
Formel: C₄H₉NO₂
Kogepunkt: 152 °C
Massefylde: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060098
CAS-nummer: 78191-00-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,III