Triethylen glycol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
OR46604-10L OR46604-2.5L OR46604-500ML
APOSOR46604-10LEA 2720 DKK
APOSOR46604-10L APOSOR46604-2.5L APOSOR46604-500ML
Triethylen glycol 99%
Triethylen glycol
Formel: C₆H₁₄O₄
Molekylvægt: 150.17 g/mol
Kogepunkt: 284…288 °C
Smeltepunkt: –7 °C
Massefylde: 1.125 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002880
CAS-nummer: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Index: 12,09802