Bis(2-aminophenyl)sulphide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2'-Thiodianiline, 2,2'-Diaminodiphenyl sulphide, 2-Aminophenyl Sulphide
OR4660-25G OR4660-5G
APOSOR4660-25GEA 828 DKK
APOSOR4660-25G APOSOR4660-5G
Bis(2-aminophenyl)sulphide
Bis(2-aminophenyl)sulphide
Formel: C₁₂H₁₂N₂S
Molekylvægt: 216.30 g/mol
Smeltepunkt: 85…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094662
CAS-nummer: 5873-51-8