4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Chloro-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
OR46580-10G
OR46580-1G
OR46580-5G
APOSOR46580-10GEA
514
DKK
APOSOR46580-10G
APOSOR46580-1G
APOSOR46580-5G
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Formel:
C₇H₆ClNO₄S Molekylvægt: 235.64 g/mol Smeltepunkt: 125 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00039754 CAS-nummer: 97-07-4 |