Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,5-Cyclooctadienepalladium(II) Dichloride
OR46568-1G OR46568-5G
APOSOR46568-1GEA 806 DKK
APOSOR46568-1G APOSOR46568-5G
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
Formel: C₈H₁₂Cl₂Pd
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012412
CAS-nummer: 12107-56-1
EINECS: 235-161-8