tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46552-1G OR46552-25G OR46552-5G
APOSOR46552-1GEA 219 DKK
APOSOR46552-1G APOSOR46552-25G APOSOR46552-5G
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Formel: C₇H₁₄BrNO₂
Smeltepunkt: 30…32 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD02683428
CAS-nummer: 39684-80-5