2-Bromo-5-iodoaniline 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46544-1G OR46544-250MG OR46544-5G
APOSOR46544-1GEA 545 DKK
APOSOR46544-1G APOSOR46544-250MG APOSOR46544-5G
2-Bromo-5-iodoaniline 96%
2-Bromo-5-iodoaniline
Formel: C₆H₅BrIN
Smeltepunkt: 70…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16038675
CAS-nummer: 111721-74-5