2-Iod-6-methylbenzoesyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46539-1G OR46539-250MG OR46539-5G
APOSOR46539-1GEA 915 DKK
APOSOR46539-1G APOSOR46539-250MG APOSOR46539-5G
2-Iod-6-methylbenzoesyre 95%
2-Iod-6-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₇IO₂
Smeltepunkt: 112…116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01310823
CAS-nummer: 54811-50-6