5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46538-25G OR46538-5G OR46538-1G
APOSOR46538-25GEA 1310 DKK
APOSOR46538-25G APOSOR46538-5G APOSOR46538-1G
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine 98%
5-(4-Bromophenyl)-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₁₀H₅BrCl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13151897
CAS-nummer: 146533-41-7