1-Methylbenzimidazol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Methyl-1H-benzimidazole
OR46520-10G OR46520-25G
APOSOR46520-10GEA 175 DKK
APOSOR46520-10G APOSOR46520-25G
1-Methylbenzimidazol 98%
1-Methylbenzimidazole
Formel: C₈H₈N₂
Kogepunkt: 154 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 59…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192275
CAS-nummer: 1632-83-3