3-Bromthioanisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromophenyl methyl sulphide, 1-Bromo-3-(methylthio)benzene
OR4652-100G OR4652-25G
APOSOR4652-100GEA 1210 DKK
APOSOR4652-100G APOSOR4652-25G
3-Bromthioanisol
3-Bromthioanisol
Formel: C₇H₇BrS
Molekylvægt: 203.1 g/mol
Kogepunkt: 124…125 °C/10mmHg
Massefylde: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041395
CAS-nummer: 33733-73-2
UN nummer: 3334
ADR: 9 III