1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46516-10G OR46516-25G OR46516-5G
APOSOR46516-10GEA 447 DKK
APOSOR46516-10G APOSOR46516-25G APOSOR46516-5G
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
Formel: C₈H₈Br₂
Smeltepunkt: 71…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00154984
CAS-nummer: 615-87-2