Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46512-1G OR46512-500MG
APOSOR46512-1GEA 735 DKK
APOSOR46512-1G APOSOR46512-500MG
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Methyl-6-chloro-5-methoxynicotinate
Formel: C₈H₈ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16659999
CAS-nummer: 915107-31-2