Diphenylether
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Diphenyl oxide, Phenyl ether, Phenoxybenzene
OR46509-100G OR46509-1KG OR46509-500G
APOSOR46509-100GEA 164 DKK
APOSOR46509-100G APOSOR46509-1KG APOSOR46509-500G
Diphenylether
Diphenylether
Formel: C₁₂H₁₀O
Kogepunkt: 258…260 °C
Smeltepunkt: 25…27 °C
Massefylde: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003034
CAS-nummer: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III