Chelidonic acid monohydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46508-100G OR46508-25G OR46508-5G
APOSOR46508-100GEA 5280 DKK
APOSOR46508-100G APOSOR46508-25G APOSOR46508-5G
Chelidonic acid monohydrate
Chelidonic acid monohydrate
Formel: C₇H₄O₆.H₂O
Smeltepunkt: 265 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149433
CAS-nummer: 6003-94-7