3-Methoxypyridin-4-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46502-1G OR46502-100MG OR46502-250MG OR46502-500MG
APOSOR46502-1GEA 0 DKK
APOSOR46502-1G APOSOR46502-100MG APOSOR46502-250MG APOSOR46502-500MG
3-Methoxypyridin-4-amine
3-Methoxypyridin-4-amine
Formel: C6H8N2O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09991938
CAS-nummer: 52334-90-4