2,5-Diethoxythiophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4650-100G OR4650-25G OR4650-5G
APOSOR4650-100GEA 5600 DKK
APOSOR4650-100G APOSOR4650-25G APOSOR4650-5G
2,5-Diethoxythiophenol
2,5-Diethoxythiophenol
Formel: C₁₀H₁₄O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 29236-93-9