4-Perhydroazepinone hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Azepanone hydrochloride, Hexahydro-4-azepinone hydrochloride
OR4647-1G OR4647-5G
APOSOR4647-1GEA 164 DKK
APOSOR4647-1G APOSOR4647-5G
4-Perhydroazepinone hydrochloride
4-Perhydroazepinone hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClNO
Molekylvægt: 149.62 g/mol
Smeltepunkt: 176…181 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02183487
CAS-nummer: 50492-22-3