6-Methoxy-2-tetralon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4643-1G OR4643-5G
APOSOR4643-1GEA 1370 DKK
APOSOR4643-1G APOSOR4643-5G
6-Methoxy-2-tetralon
6-Methoxy-2-tetralon
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Kogepunkt: 114…116 °C/0,2mmHg
Smeltepunkt: 30…37 °C
Flammepunkt: >113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001729
CAS-nummer: 2472-22-2
EINECS: 219-592-9