(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4636-25G OR4636-5G OR4636-100G
APOSOR4636-25GEA 665 DKK
APOSOR4636-25G APOSOR4636-5G APOSOR4636-100G
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Smeltepunkt: 76…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143194
CAS-nummer: 122536-76-9