(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4635-25G OR4635-5G
APOSOR4635-25GEA 535 DKK
APOSOR4635-25G APOSOR4635-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Kogepunkt: 243…244 °C
Massefylde: 1,098 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03419272
CAS-nummer: 147081-49-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III