(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4634-1G OR4634-25G OR4634-5G
APOSOR4634-1GEA 164 DKK
APOSOR4634-1G APOSOR4634-25G APOSOR4634-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Kogepunkt: 216…217 °C
Massefylde: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03419271
CAS-nummer: 147081-44-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III