(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (R)-N,N-Dimethylpyrrolidin-3-amine
OR4630-5G OR4630-1G
APOSOR4630-5GEA 2510 DKK
APOSOR4630-5G APOSOR4630-1G
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 97%
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formel: C₆H₁₄N₂
Molekylvægt: 114.19 g/mol
Kogepunkt: 166 °C
Massefylde: 0.899 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 51.7 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191347
CAS-nummer: 132958-72-6
UN nummer: 2734
ADR: 8+3 II