(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4629-1G OR4629-5G
APOSOR4629-1GEA 556 DKK
APOSOR4629-1G APOSOR4629-5G
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formel: C₆H₁₄N₂
Kogepunkt: 160…164 °C
Massefylde: 0,899 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 51 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00191348
CAS-nummer: 132883-44-4
UN nummer: 2734
ADR: 8+3,II