(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, (R)-3-Hydroxy-1-methyl-pyrrolidine
OR4626-10G OR4626-25G
APOSOR4626-10GEA 1150 DKK
APOSOR4626-10G APOSOR4626-25G
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₅H₁₁NO
Molekylvægt: 101.15 g/mol
Kogepunkt: 103…106 °C/35mmHg
Massefylde: 0.921 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788747
CAS-nummer: 104641-60-3