2,6-Diethynylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46259-1G OR46259-5G OR46259-10G
APOSOR46259-1GEA 610 DKK
APOSOR46259-1G APOSOR46259-5G APOSOR46259-10G
2,6-Diethynylpyridine 98%
2,6-Diethynylpyridine
Formel: C₉H₅N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09039127
CAS-nummer: 75867-46-8