(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4624-1G OR4624-5G OR4624-250MG
APOSOR4624-1GEA 535 DKK
APOSOR4624-1G APOSOR4624-5G APOSOR4624-250MG
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Kogepunkt: 101…103 °C/3mmHg
Massefylde: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082638
CAS-nummer: 114715-39-8