(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4623-5G OR4623-25G
APOSOR4623-5GEA 450 DKK
APOSOR4623-5G APOSOR4623-25G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Kogepunkt: 100…105 °C/3mmHg
Massefylde: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082766
CAS-nummer: 114715-38-7
UN nummer: 2735
ADR: 8,III