5-Brom-2-iodanisol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46223-1G OR46223-25G OR46223-5G
APOSOR46223-1GEA 262 DKK
APOSOR46223-1G APOSOR46223-25G APOSOR46223-5G
5-Brom-2-iodanisol 97%
5-Brom-2-iodanisol
Formel: C₇H₆BrIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847482
CAS-nummer: 791642-68-7