2-Aminopyridin-4-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR46212-25G OR46212-100G
APOSOR46212-25GEA 589 DKK
APOSOR46212-25G APOSOR46212-100G
2-Aminopyridin-4-ol 95%
2-Aminopyridin-4-ol
Formel: C₅H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114161
CAS-nummer: 33631-05-9