1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazolium chloride, IPr.HCl
OR46211-25G OR46211-5G
APOSOR46211-25GEA 1120 DKK
APOSOR46211-25G APOSOR46211-5G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride 97%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Formel: C₂₇H₃₇ClN₂
Smeltepunkt: 278 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684545
CAS-nummer: 250285-32-6