4-Amino-3-Brom-2-chlorpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46206-25G OR46206-5G
APOSOR46206-25GEA 3550 DKK
APOSOR46206-25G APOSOR46206-5G
4-Amino-3-Brom-2-chlorpyridin
4-Amino-3-Brom-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₄BrClN₂
Smeltepunkt: 148…153 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09263478
CAS-nummer: 215364-85-5