4-(Methylsulfonyl)benzylbromid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR46201-5G OR46201-100G OR46201-25G OR46201-1G
APOSOR46201-5GEA 600 DKK
APOSOR46201-5G APOSOR46201-100G APOSOR46201-25G APOSOR46201-1G
4-(Methylsulfonyl)benzylbromid 97%
4-(Methylsulfonyl)benzylbromid
Formel: C₈H₉BrO₂S
Smeltepunkt: 82…86 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00185849
CAS-nummer: 53606-06-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III