3-Chloro-5-iodopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46150-100MG OR46150-1G OR46150-250MG
APOSOR46150-100MGEA 622 DKK
APOSOR46150-100MG APOSOR46150-1G APOSOR46150-250MG
3-Chloro-5-iodopyridine
3-Chloro-5-iodopyridine
Formel: C₅H₃ClIN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08235133
CAS-nummer: 77332-90-2