4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-6-nitro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromo-3-nitrotoluene
OR4613-5G OR4613-1G OR4613-25G
APOSOR4613-5GEA 1200 DKK
APOSOR4613-5G APOSOR4613-1G APOSOR4613-25G
4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin
4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Smeltepunkt: 143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052919
CAS-nummer: 77811-44-0