7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR46120-1G OR46120-250MG
APOSOR46120-1GEA 898 DKK
APOSOR46120-1G APOSOR46120-250MG
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834585
CAS-nummer: 90993-26-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III