2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4612-1G OR4612-250MG
APOSOR4612-1GEA 1040 DKK
APOSOR4612-1G APOSOR4612-250MG
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
Formel: C₈H₇Cl₂NO
Smeltepunkt: 167…169 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00205142
CAS-nummer: 175278-27-0