1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 7-Azaindole-2-carboxylic acid
OR46104-1G OR46104-5G
APOSOR46104-1GEA 447 DKK
APOSOR46104-1G APOSOR46104-5G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95+%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molekylvægt: 162.1500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659752
CAS-nummer: 136818-50-3