1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Azaindole-3-carboxaldehyde
OR46103-1G OR46103-5G OR46103-10G
APOSOR46103-1GEA 665 DKK
APOSOR46103-1G APOSOR46103-5G APOSOR46103-10G
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11877845
CAS-nummer: 276862-85-2