2,6-Dibromnaphthalen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR46098-1G OR46098-25G OR46098-5G
APOSOR46098-1GEA 197 DKK
APOSOR46098-1G APOSOR46098-25G APOSOR46098-5G
2,6-Dibromnaphthalen 99%
2,6-Dibromnaphthalen
Formel: C₁₀H₆Br₂
Smeltepunkt: 158…163 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01026462
CAS-nummer: 13720-06-4
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III