4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46097-5G OR46097-1G
APOSOR46097-5GEA 284 DKK
APOSOR46097-5G APOSOR46097-1G
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Formel: C₁₆H₁₇Br
Kogepunkt: 152 °C/2mmHg
Smeltepunkt: 140…143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01321141
CAS-nummer: 162258-89-1