tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46095-1G OR46095-25G OR46095-5G
APOSOR46095-1GEA 162 DKK
APOSOR46095-1G APOSOR46095-25G APOSOR46095-5G
tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
Formel: C₉H₁₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261417
CAS-nummer: 205524-46-5